Przejdź do
16609
1,2-Bis(2-amino-5-methylphenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrakis(acetoxymethyl) ester
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5,5′-Dimethyl-BAPTA-AM, MAPTAM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H44N2O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
792.74
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8181451
eCl@ss:
32039090
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(C)ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C36H44N2O18/c1-23-7-9-29(37(15-33(43)53-19-49-25(3)39)16-34(44)54-20-50-26(4)40)31(13-23)47-11-12-48-32-14-24(2)8-10-30(32)38(17-35(45)55-21-51-27(5)41)18-36(46)56-22-52-28(6)42/h7-10,13-14H,11-12,15-22H2,1-6H3
InChI key
HEOJVQZWOLQUDR-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Membrane-permeable improved derivative of BAPTA; chelators for intracellular calcium incorporated non-disruptively into cells
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1451014513A4926
description
≥95% (HPLC)
description
≥96.0% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, faintly yellow
solubility
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)