Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.35
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1644700
MDL number:
1020,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
111-114 °C
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TZWZKDULKILUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone (N-C10-HSL) is among a group of homoserine lactones that includes; N-octanoyl-homoserine lactone (N-C8-HSL), N-(3-oxodecanoyl) homoserine-L-lactone (3-oxo-C10 HSL), N-(3-oxododecanoyl)homoserine-L-lactone (3-oxo-C12-HSL), N-(3-Oxotetradecanoyl)-L-homoserine lactone (3-oxo-C14-HSL, N-(3-hydroxydecanoyl)-L-homoserine lactone, and N-(3-hydroxyoctanoyl)-L-homoserine lactone involved in the processes of bacterial quorum sensing. These N-acyl-homoserine lactones are used to study the processes and mechanisms of bacterial quorum sensing.
N-Decanoyl-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria. Some AHLs are potent chemoattractants for human immune cells such as neutrophils.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥96.0% (HPLC) | description - |
| form powder | form - | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color white to faint beige | color - |
| mp 111-114 °C | mp - | mp - | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?