Przejdź do
53727
N-(3-Hydroxydodecanoyl)-DL-homoserine lactone
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
3-Hydroxy-N-(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl)dodecanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
905,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H29NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116134
MDL number:
eCl@ss:
32110203
905,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
composition
carbon, 63.5-64.9% , nitrogen, 4.4-4.9%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)CC(=O)NC1CCOC1=O
InChI
1S/C16H29NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(18)12-15(19)17-14-10-11-21-16(14)20/h13-14,18H,2-12H2,1H3,(H,17,19)
InChI key
RGTXFFYJJNWEPV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(3-Hydroxydodecanoyl)-DL-homoserine lactone is a member of N-acyl-homoserine lactone family. N-Acylhomoserine lactones (AHL) regulate gene expression in gram-negative bacteria, such as Echerichia and Salmonella, and are involved in quorum sensing, cell to cell communication among bacteria; for reviews see. Bacterial intercellular communication has become a target for the development of new anti-virulence drugs, and a research focus for the prevention of biofilm formation.
Quorum-sensing signal generation
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
514811724868224
description
≥97% (HPLC)
description
≥96% (HPLC), carbon 64.7-67.3 %
description
≥97.0% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
composition
carbon, 63.5-64.9% , nitrogen, 4.4-4.9%
composition
carbon, 64.7-67.3% , nitrogen, 4.0-4.5%
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)