Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 323,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7MgO6P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.36 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
213-149-3
MDL number:
323,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
~85% (KT)
form
powder
functional group
hydroxyl
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Mg++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H9O6P.Mg.H2O/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;+2;/p-2
InChI key
GLZHYLKPDLVZKJ-UHFFFAOYSA-L
General description
DL-α-Glycerol phosphate is a racemic mixture of the D- and L-glycerophosphate enantiomers.
Application
DL-α-Glycerol phosphate magnesium salt hydrate has been used:
DL-a-Glycerol phosphate may be used to assess the lysogenic-strain features of agalactiae bacteriophages
- in oxidase and dehydrogenase assays
- as a component of the osteoblast differentiation medium
- for mineralization of poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogels containing alkaline phosphatase designed for osteochondral regeneration
DL-a-Glycerol phosphate may be used to assess the lysogenic-strain features of agalactiae bacteriophages
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ~85% (KT) | description ≥95.0% (TLC) | description from soybean, ≥98%, powder |
| biological source synthetic | biological source - | biological source soybean |
| assay ~85% (KT) | assay ≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T) | assay ≥98% |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder or solid | form powder |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?