Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3650,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
storage temp.
−70°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
Gene Information
human ... VDR(7421)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description ≥99% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description CAS 32222-06-3 prevents the development of clinical diabetes in NOD mice, an animal model of human autoimmune diabetes. |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −70°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| Gene Information human ... VDR(7421) | Gene Information human ... VDR(7421) | Gene Information human ... VDR(7421) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1α,25-Dihydroxyvitamin D3
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?