Przejdź do
1805
Phosphate Buffer
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
661,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7.60-7.80 (25 °C)
application(s)
cytology
hematology
histology
storage temp.
room temp
Preparation Note
Contains sodium and potassium phosphates. Intended for use in the Sigma Butyrate Esterase Procedure, No. 181B.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
172021801P3619
description
powder
description
NutriSelect® Plus, APHA, final pH 7.2±0.2 (25 °C), powder, pkg of 500 g
description
-
description
1.0 M, pH 7.4 (25 °C)
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solution
form
liquid
application(s)
hematology
histology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
sample preparation
veterinary
water monitoring
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
pH
7.60-7.80 (25 °C)
pH
-
pH
-
pH
7.4 (25 °C)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate Buffer
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)