Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
355,00 zł
Quality Segment
assay
99.0-100.5% (dried subst.)
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤1% water (Karl Fischer)
mp
285-286 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 24 ml at 25 °C, water: soluble 1 gm in 0.65 ml at 25 °C, water: soluble 1 g/mL at 25 °C
cation traces
Fe: ≤30 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
lipid type
saturated FAs
SMILES string
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.0-100.5% (dried subst.) | description ≥99.0% | description FCC | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 99.0-100.5% (dried subst.) | assay ≥99.0% | assay 99% | assay - |
| mp 285-286 °C (lit.) | mp 285-286 °C (lit.) | mp 285-286 °C (lit.) | mp 285-286 °C (lit.) |
| solubility alcohol: soluble 1 gm in 24 ml at 25 °C, water: soluble 1 gm in 0.65 ml at 25 °C, water: soluble 1 g/mL at 25 °C | solubility H2O: 5 g/5mL | solubility H2O: 10%, clear, colorless | solubility - |
| lipid type saturated FAs | lipid type unsaturated FAs | lipid type - | lipid type - |
| impurities ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤1% water (Karl Fischer) | impurities - | impurities - | impurities - |
| cation traces Fe: ≤30 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium propionate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?