Przejdź do
P5436
Sodium propionate
≥99.0%, BioReagent, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
Propionic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.06
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-290-4
Beilstein/REAXYS Number:
3566934
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
285-286 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Application
Used as a mold inhibitor in insect cell culture applications.
Biochem/physiol Actions
Sodium propionate has an ability to prevent ketosis in dairy cattle.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4989418108W518905
description
≥99.0%, BioReagent, suitable for insect cell culture
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
99.0-100.5% (dried subst.)
description
FCC
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥99.0%
assay
-
assay
99.0-100.5% (dried subst.)
assay
99%
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400, 300
technique(s)
cell culture | insect: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium propionate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Wir das Natriumproprionat für insect cell culture verwendet oder für insect und cell culture?
    1 answer
    1. This product is intended for insect cell culture. Based on available peer reviewed papers, this material has also been used in aquatic cultures, but is not typically used in mammalian or microbial culture.