Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2400,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
Amax
641-647 nm in 0.1% trifluoroacetic acid
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 641-647 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| form solid | form - | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?