Przejdź do
18419
Zestaw do wykrywania fosfoprotein pIMAGO™-biotyna
for western blot, HRP-based detection (ECL)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Storage temp.:
2-8°C
storage temp.
2-8°C
General description
pIMAGO™ to uniwersalna technologia wykrywania fosfoprotein, która umożliwia czułe i specyficzne rozpoznawanie fosforylowanych cząsteczek. W przeciwieństwie do fosfoprzeciwciał, wiązanie nie jest zależne od sekwencji aminokwasów, a zatem może być stosowane do wykrywania dowolnego zdarzenia fosforylacji w dowolnym miejscu białka. Protokół wykrywania pIMAGO™ przypomina prostą procedurę Western Blot i może być łatwo wdrożony w każdym laboratorium.
Legal Information
pIMAGO is a trademark of Tymora Analytical Operations, LLC
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)