Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
11 430,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
>90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, 565 nm
fluorescence
λex 563 nm; λem 592 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
(ethanol with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 560-566 nm Amax
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (Coupling efficiency with N-Acetylcysteine, HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to thiols) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (degree of coupling) |
| suitability suitable for fluorescence, corresponds for coupling to thiols | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 563 nm; λem 592 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 601 nm; λem 627 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence λex 532 nm; λem 553 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 | fluorescence - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay >90.0% (HPLC) | assay ≥90% (Coupling efficiency with N-Acetylcysteine, HPLC) | assay ≥90% (coupling to thiols) | assay ≥90.0% (HPLC), ≥90.0% (degree of coupling) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?