Przejdź do
68499
Atto 532 maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to thiols)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160702
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (coupling to thiols)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 532 nm; λem 553 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
185074178408717
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to thiols)
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (coupling to thiols)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (Coupling efficiency with N-Acetylcysteine, HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence, corresponds for coupling to thiols
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
assay
≥90% (coupling to thiols)
assay
>90.0% (HPLC)
assay
≥90% (coupling to thiols)
assay
≥90% (Coupling efficiency with N-Acetylcysteine, HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)