Przejdź do
18521
6-Fmoc-amino-D-luciferin
≥98.5% (TLC)
Synonim(y):
(4S)-2-[6-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-2-benzothiazolyl]-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H19N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
501.58
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32150313
assay
≥98.5% (TLC)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NC1=CC(SC(C2=N[C@](C(O)=O)([H])CS2)=N3)=C3C=C1)OCC4C(C=CC=C5)=C5C6=C4C=CC=C6
InChI
1S/C26H19N3O4S2/c30-25(31)21-13-34-23(29-21)24-28-20-10-9-14(11-22(20)35-24)27-26(32)33-12-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,21H,12-13H2,(H,27,32)(H,30,31)/t21-/m1/s1
InChI key
ZKXGWUCUGSIASJ-OAQYLSRUSA-N
General description
Amino analog of D-luciferin substrate for firefly luciferase activity. Useful in automated peptide synthesis for incorporation of amino-luciferin into synthetic peptides.
Application
Peptides containing an aminoluciferin become sensitive chemiluminescent substrates for their individual specific peptidase activity when luciferase is added.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)