Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1721990
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC), 95.0-105.0% (T)
form
liquid
functional group
carboxylic acid
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCC\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h8-9H,2-7H2,1H3,(H,11,12)/b9-8-
InChI key
WXBXVVIUZANZAU-HJWRWDBZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
cis-2-Decenoic acid is a fatty acid messenger (signaling molecule) produced by Pseudomonas aeruginosa. It possesses anti-biofilm property and converts most of the cells to planktonic (free-swimming) phenotype. cis-2-Decenoic acid retains the susceptibility of the bacteria towards antimicrobial agents. It does not exhibit any toxicity towards human cells and thus, might be used for treating biofilm-associated infections. cis-2-Decenoic acid is considered active even in nano-molar ranges. It mediates the transition of dormant P. aeruginosa and Escherichia coli to their biologically active state without affecting the number of cells. cis-2-Decenoic acid is effective against E. coli and Klebsiella pneumoniae mixed-species biofilms when used along with antimicrobial agents.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95.0% (HPLC) | description ≥94.0% (HPLC) | description 95% |
| assay ≥95.0% (HPLC), 95.0-105.0% (T) | assay ≥94.0% (HPLC) | assay 95% |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group hydroxyl |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| form liquid | form - | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| lipid type unsaturated FAs | lipid type - | lipid type - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?