Przejdź do
20780
Butyrylcholine iodide
≥99.0% (AT)
Synonim(y):
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium iodide butyrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COOCH2CH2N(I)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.17
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-666-0
Beilstein/REAXYS Number:
3917649
MDL number:
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
mp
85-89 °C
solubility
methanol: 1 g/10 mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CCCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.HI/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GALNBQVDMJRFGJ-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Substrate for cholinesterase (EC 3.1.1.8); and acetylcholinesterase (EC 3.1.1.7)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)