Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 464,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
464,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (KT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.002% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤20 mg/kg, Mg: ≤50 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤100 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.015, λ: 280 nm Amax: 0.012
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
- Corncob-derived biodegradable packaging films: A sustainable solution for raspberry post-harvest preservation.: This study explores the use of corncob-derived biodegradable films infused with calcium chloride dihydrate to preserve raspberries post-harvest. The films effectively reduce microbial growth and extend the shelf life of the fruit (Paudel et al., 2024).
- The Effect of a Setting Accelerator on the Physical and Mechanical Properties of a Fast-set White Portland Cement Mixed with Nano-zirconium Oxide.: The study examines the impact of calcium chloride dihydrate as a setting accelerator in cement composites, enhancing their mechanical properties and setting time, which is vital for construction applications (Chen et al., 2023).
- Co-administration of Intravenous Drugs: Rapidly Troubleshooting the Solid Form Composition of a Precipitate in a Multi-drug Mixture Using On-Site Raman Spectroscopy.: This paper highlights the use of calcium chloride dihydrate in pharmaceutical formulations to stabilize drug mixtures and prevent precipitation, ensuring the efficacy of intravenous drugs (Nilsson et al., 2023).
- Calcium chloride dihydrate supplementation at ICSI improves fertilization and pregnancy rates in patients with previous low fertilization: a retrospective paired treatment cycle study.: The research demonstrates that calcium chloride dihydrate supplementation during intracytoplasmic sperm injection (ICSI) significantly improves fertilization and pregnancy rates in patients with previous fertilization failures (Popkiss et al., 2022).
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride dihydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?