Przejdź do
21279
Calyculin A
from Discodermia calyx, ≥90% (HPLC), protein phosphatases types 1 and 2A inhibitor, solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H81N4O15P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1009.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
4903216
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Calyculin A from Discodermia calyx, ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)C(=O)NCC[C@H](C)c1nc(\C=C\C[C@@H]2O[C@]3(C[C@@H](O)[C@@H]2C)OC([C@H](C[C@H](O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(C)\C(C)=C\C=C\C(C)=C/C#N)OC)[C@H](OP(O)(O)=O)C3(C)C)co1)N(C)C
InChI
1S/C50H81N4O15P/c1-29(20-22-51)16-14-17-30(2)32(4)24-33(5)42(57)35(7)38(55)25-41(65-13)45-46(69-70(61,62)63)49(8,9)50(68-45)26-39(56)34(6)40(67-50)19-15-18-36-27-66-48(53-36)31(3)21-23-52-47(60)44(59)43(58)37(28-64-12)54(10)11/h14-18,20,24,27,31,33-35,37-46,55-59H,19,21,23,25-26,28H2,1-13H3,(H,52,60)(H2,61,62,63)/b16-14+,18-15+,29-20-,30-17+,32-24+/t31-,33+,34-,35-,37-,38-,39+,40-,41-,42+,43-,44-,45+,46-,50+/m0/s1
InChI key
FKAWLXNLHHIHLA-YCBIHMBMSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of protein phosphatases types 1 and 2A; marine toxin, potent tumor promotor.
Other Notes
Potent inhibitor of protein phosphatases 1 and 2A. More than 10 times more effective for PP1 than okadaic acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208851C5552BOTB9062
description
≥90% (HPLC)
description
Calyculin A, CAS 101932-71-2, is a cell-permeable inhibitor of protein phosphatase 2A (IC50 = 0.5-1 nM) and protein phosphatase 1 (PP1; IC50 = 2 nM).
description
≥90% (HPLC), solid
description
Botanical reference material
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
crystalline (powder)
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calyculin A from Discodermia calyx
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)