Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1650,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
280 °C/80 mmHg (lit.)
mp
178-180 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
InChI
1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
InChI key
PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methylcholanthrene
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?