Przejdź do
214485
Sodium selenite
99%
Synonim(y):
Disodium selenite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
906,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2SeO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.94
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-267-9
MDL number:
Assay:
99%
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
storage condition
(Dry place)
mp
>350 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S913371950S5261
description
99%
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for cell culture
description
anhydrous, ≥90.0% (RT)
description
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
assay
99%
assay
≥97.0%
assay
≥90.0% (RT)
assay
≥98%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
>350 °C (lit.)
mp
>350 °C (lit.)
mp
>350 °C (lit.)
mp
>350 °C (lit.)
storage condition
(Dry place)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium selenite
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
supp_hazards
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this product suitable for cell culture? What is the difference between this product and S5261? Are both suitable for the cell?
    1 answer
    1. Product 214485 has not been tested for cell culture applications. The suitability would need to be determined by the end-user. However, product S5261 is tested for cell culture applications.
      Please see the link below to review the S5261 product datasheet as well as a sample Certificates of Analysis for each item.
      S5261 Datasheet
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/245/224/s5261pis.pdf
      S5261 Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/S5261-BULKSLCN8615.pdf
      214485 Certificate of Analysis
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/214485-BULKMKCT7508.pdf
      Helpful?
  4. If I am freezing my stock solutions of sodium selenite (in solution), how long are they stable for at -20°C / what is the shelf life at  -20°C once in solution?
    1 answer
    1. Unfortunately, stability studies at -20°C have not been conducted. Stock solutions are quite stable when stored refrigerated. Media supplements containing selenite, such as ITS (I3146), are stored at 2 - 8 °C and offer a 2 year shelf life. This should apply to the single component sodium selenite solution, as well. It is unknown if the freeze/thaw process may cause some precipitation. If the stock solution has already been frozen, thaw slowly overnight in the refrigerator to minimize this possibility.
      Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis for the ITS supplement I3146.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/I3146-5MLSLCN8789.pdf
      Helpful?
  5. How should Product 214485, Sodium selenite, be stored?
    1 answer
    1. Sodium selenite should be stored at room temperature in a dry place.  Sodium selenite is a moisture sensitive compound.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is Product 214485, Sodium selenite, soluble in?
    1 answer
    1. Sodium selenite is soluble in water (50 mg/mL), yielding a clear to slightly hazy, colorless to very faint yellow solution.
      Helpful?
  8. How stable is Product 214485, Sodium selenite, in solution?
    1 answer
    1. Stock solutions of sodium selenite may be frozen.  Working aliquots are stable for 30 days at 2-8 °C.