Przejdź do
21742
4-Nitrophenyl octanoate
≥90.0% (GC), liquid
Synonim(y):
4-Nitrophenyl caprylate, Caprylic acid 4-nitrophenyl ester, Octanoic acid 4-nitrophenyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.30
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8989916
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl octanoate, ≥90.0% (GC)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.510
density
1.095 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-2-3-4-5-6-7-14(16)19-13-10-8-12(9-11-13)15(17)18/h8-11H,2-7H2,1H3
InChI key
GGIDEJQGAZSTES-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
142425506934
description
≥90.0% (GC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥90.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
density
1.095 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.510
refractive index
-
refractive index
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)