Przejdź do
21906
Carboxymethyl-β-cyclodextrin sodium salt
Synonim(y):
Sodium CM-β-Cyclodextrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
795,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
795,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
impurities
10% water
mp
~245 °C (dec.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]1O[C@@H]2COCC(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]8O)[C@@H](O)[C@@H]7O)[C@@H](O)[C@@H]6O)[C@@H](O)[C@@H]5O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/C56H84O49/c57-22(58)8-85-1-15-43-29(71)36(78)50(92-15)100-44-16(2-86-9-23(59)60)94-52(38(80)31(44)73)102-46-18(4-88-11-25(63)64)96-54(40(82)33(46)75)104-48-20(6-90-13-27(67)68)98-56(42(84)35(48)77)105-49-21(7-91-14-28(69)70)97-55(41(83)34(49)76)103-47-19(5-89-12-26(65)66)95-53(39(81)32(47)74)101-45-17(3-87-10-24(61)62)93-51(99-43)37(79)30(45)72/h15-21,29-56,71-84H,1-14H2,(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64)(H,65,66)(H,67,68)(H,69,70)/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1
InChI key
WROHVVIPQXODQM-LYSKQWNXSA-N
General description
Carboxymethyl-β-cyclodextrin, a negatively charged derivative of β-cyclodextrin, is generally used in the chiral analysis of neutral and basic analytes on account of its ability to exhibit counter-current mobility.
Application
Cyclodextrins (CD) are cyclic oligosaccharides composed of D-glucose units connected via α(1→4) glycosidic bonds. Common cyclodextrins contain six (α-CD); seven (β-CD) or eight (gamma-CD) D-glucose units. Cyclodextrins are sometimes derivitized through esterification at positions two, three and/or six.
Carboxymethyl-β-cyclodextrin (CMBCD) is used in the development of recognition and separation technologies to resolve enantiomers based on chiral properties and size. Carboxymethyl-β-cyclodextrin is used in chiral selection and separation by capillary electrophoresis. Carboxymethyl-β-cyclodextrin is used in the development of drug delivery vehicles such as nanocarriers and as a nucleic acid transfection agent.
Analysis Note
average degree of substitution, DS ~3
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
389145332607332593
description
-
description
average Mw ~1,540
description
average Mw ~1,460
description
average Mw ~1,380
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
water: 180 g/L
solubility
water: 180 g/L
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
mp
~245 °C (dec.)
mp
-
mp
267 °C (dec.)
mp
278 °C (dec.)
impurities
10% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)