Przejdź do
M0262
Methyl cellulose
27.5-31.5% (Methoxyl content), viscosity: 400 cP
Dostępna promocja
Zaoszczędź 12% od ceny katalogowej*
Użyj kodu DISCO12 w koszyku. Zaloguj się w celu sprawdzenia uprawnień. Produkty w sklepie
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
590,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32060113
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
590,00 zł
Zapisz 12% z kodem DISCO12Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
27.5-31.5% (Methoxyl content)
form
powder
color
white to off-white
viscosity
300-560 cP, 2 % in water(20 °C)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
InChI key
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
General description
Methyl-cellulose powder helps to prevent and manage nasal symptoms.
Application
Methyl cellulose has been used:
  • in total gastrointestinal transit
  • in in vitro motility assay
  • in the measurement of gastric emptying by phenol red method
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6463264605M7027
description
27.5-31.5% (Methoxyl content), viscosity: 400 cP
description
tested according to Ph. Eur.
description
27.5-31.5% methoxyl basis
description
viscosity: 15 cP, BioReagent, suitable for cell culture
assay
27.5-31.5% (Methoxyl content)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
viscosity
300-560 cP, 2 % in water(20 °C)
viscosity
-
viscosity
10-25 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
12-18 cP, 2 % in H2O(20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the chemical grade of this specific product?
    1 answer
    1. This product is intended for general laboratory research use only. This material has not been tested for any specific application and does not meet any agency or compendial standards.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. We would like to know if this methylcellulose is derived from bacteria or from plants? And if it's possible, is it known the size of the pores of metlhylcellulose hydrogels, produced with this specific methylcellulose?
    1 answer
    1. Source origin details can vary from lot to lot. Cellulosic material tends to be derived from wood pulp. Hydrogel pore size can vary depending on the conditions used. Please consult scientific literature for specific guidance.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. How do I make up 25cP, 50cP, 100cP viscosity solutions with the M0262 methyl cellulose?
    1 answer
    1. The viscosity of this product can reach 300-560 cP when forming a 2% solution in water at 20 °C. To prepare 25 cP, 50 cP, and 100 cP viscosity solutions, the 2% solution must be further diluted. In general, the viscosity of a solution will decrease with dilution, but the relationship is not always strictly proportional. Therefore, it is essential to use a viscometer to accurately measure the viscosity after each dilution step to achieve the desired viscosity levels.
      Helpful?
  6. What is the Molecular weight of this product approx.? 
    1 answer
    1. The molecular weight is approximately 41kDa.