Przejdź do
22620
Quinine
suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT)
Synonim(y):
6′-Methoxycinchonidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.42
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-003-2
Beilstein/REAXYS Number:
91867
MDL number:
eCl@ss:
32160703
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (dried material, NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D −126±5°, c = 1% in chloroform
impurities
≤5% dihydroquinine (HPLC)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
mp
173-175 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI key
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
General description
Quinine, also known as 6′-Methoxycinchonidine is a fluorescent reagent. The quantum yield of Quinine is 23% higher at 390 mµ excitation wavelength than at 313 mµ. The fluorescence polarization in the emission band of quinine in a rigid medium arises from two singlet states simultaneously. The emission spectra of quinine or 6-methoxyquinoline shifts towards the red zone when excited at 390 mµ.
Application
Quinine was used in the following processes:
  • To study its in vitro antimalarial activity in combination with omeprazole.
  • To analyze its effect on viscosity and friction of saliva.
  • As a test agent to study its impact on the accumulation of the fluorescent P-glycoprotein (Pgp) substrates in P-glycoprotein overexpressing breast cancer cells.
  • To study its influence on the pyramidal cell intrinsic properties, extracellular potassium transients, and epileptiform activity in vitro.
  • As a reference compound to identify alkaloids by phytochemical screening of Deianira erubescens, Strychnos pseudoquina and Remijia ferruginea plants.
Biochem/physiol Actions
Potassium channel blocker
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
145904FLUH99CDFFEC69311
Quinine certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
69311
Quinine
description
suitable for fluorescence, anhydrous, ≥98.0% (dried material, NT)
description
90%
description
-
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥98.0% (dried material, NT)
assay
90%
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
173-175 °C (lit.)
mp
173-175 °C (lit.)
mp
-
mp
173-175 °C (lit.)
optical activity
[α]20/D −126±5°, c = 1% in chloroform
optical activity
[α]25/D −165°, c = 2 in ethanol
optical activity
-
optical activity
-
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)