Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 252,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 922,00 zł |
Informacje o tej pozycji
252,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
99.0-101.0%
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
fluorescence
λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
suitability
suitable for fluorescence
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, 99.0-101.0% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description tested according to Ph. Eur. | description synthetic, ≥90% (HPLC) |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action enzyme | inhibits | mode of action enzyme | inhibits |
| antibiotic activity spectrum parasites | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum parasites | antibiotic activity spectrum parasites |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| assay 99.0-101.0% | assay - | assay - | assay ≥90% (HPLC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinine hemisulfate salt monohydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?