Przejdź do
229075
1,8-Dihydroxy-3-methylanthraquinone
98%
Synonim(y):
3-Methylchrysazin, Chrysophanic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-572-2
Beilstein/REAXYS Number:
1252300
MDL number:
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystalline
color
yellow-orange
solubility
chloroform: 1%
antibiotic activity spectrum
neoplastics, viruses
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O4/c1-7-5-9-13(11(17)6-7)15(19)12-8(14(9)18)3-2-4-10(12)16/h2-6,16-17H,1H3
InChI key
LQGUBLBATBMXHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ELA2(1991)
Application
Chrysophanic acid, a natural anthraquinone, is used to study anticancer activity in EGFR-overexpressing SNU-C5 human colon cancer cells . It is also used to study the inhibition of replication of poliovirus types 2 and 3 (Picornaviridae) in vitro .
Biochem/physiol Actions
Anticancer activity for chrysophanic acid is via the EGFR/mTOR mediated signaling transduction pathway . Chrysophanic acid has two hydrophobic positions on the molecule (C-6 and the methyl group attached to C-3) which are responsible for the compound′s activity against poliovirus .
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8937801542D56403
Chrysophanol phyproof® Reference Substance
PHL89378
Chrysophanol
description
98%
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
97%
antibiotic activity spectrum
viruses, neoplastics
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
form
crystalline
form
crystals
form
-
form
solid
solubility
chloroform: 1%
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)