Przejdź do
230-05F
Ludzkie komórki nabłonka łożyska: HPlEpC, płodowe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human amnion (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
epithelial
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human amnion (normal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
epithelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki nabłonka łożyska (HPlEpC) pochodzą z wewnętrznej powierzchni owodni i mają fizjologię istotną dla rozwoju płodu i neurogenezy. HPIEpC zapewniają również działanie przeciwdrobnoustrojowe i neutralizujące endotoksyny, ale także odgrywają rolę w pęknięciu błony płodowej i oderwaniu łożyska. W ten sposób stanowią one doskonały system modelowy do badania różnicowania komórek i fizjologii owodni w warunkach normalnych i patologicznych, a także mogą służyć jako platforma do toksykologii i odkrywania leków.
Application
rozwój płodu, ochrona płodu, badania fizjologiczne, neurogeneza, efekty barierowe, różnicowanie komórek, fizjologia owodni, toksykologia, odkrywanie leków
Biochem/physiol Actions
Amnion
Preparation Note
  • >500 000 komórek hodowli pierwotnej w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
Zapoznaj się z protokołem HPIEpC Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
93005F50405A50205A
description
-
description
-
description
-
description
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
epithelial
morphology
-
morphology
epithelial
morphology
epithelial
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
biological source
human amnion (normal)
biological source
human kidney
biological source
human trachea (normal surface epithelium)
biological source
human bronchi (normal surface epithelium)
karyotype
2n = 46
karyotype
-
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)