Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human kidney
Growth mode:
Adherent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human kidney
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki nabłonkowe kanalików proksymalnych nerki (HRPTEpC) stanowią przydatne narzędzie do badania różnych aspektów patologii i biologii ludzkich komórek kanalików proksymalnych nerki in vitro. HRPTEpC zostały ostatnio wykorzystane w badaniu enzymów metabolicznych reagujących na niedobór energii w komórkach nerkowych. HRPTEpC odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu nerek, w tym w reabsorpcji glukozy i białka, a także odgrywają rolę w glukotoksyczności związanej z cukrzycą.
Ludzkie komórki nabłonkowe kanalików proksymalnych nerki (HRPTEpC) stanowią przydatne narzędzie do badania różnych aspektów patologii i biologii ludzkich komórek kanalików proksymalnych nerki in vitro. HRPTEpC zostały ostatnio wykorzystane w badaniu enzymów metabolicznych reagujących na niedobór energii w komórkach nerkowych. HRPTEpC odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu nerek, w tym w reabsorpcji glukozy i białka, a także odgrywają rolę w glukotoksyczności związanej z cukrzycą.
Application
Choroby nerek, cukrzyca, glukotoksyczność, patologia. czynność nerek, reabsorpcja glukozy i białka, biologia komórek kanalików proksymalnych nerek in vitro, enzymy metaboliczne, zużycie energii przez komórki.
Biochem/physiol Actions
Nerka
Packaging
Pierwszy lub drugi pasaż, >500 000 komórek w RenaEpi Basal Medium zawierającym 10% FBS i 10% DMSO.
Analysis Note
Each lot was tested for proper morphology, ability to attach and spread on tissue culture ware surface, and proliferate in RenaEpi Growth Medium, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Other Notes
Może być hodowany przez co najmniej 6 podwojeń populacji
RenaEpi Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?