Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11Cl2N3Pt · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
535.28
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
assay
≥99.0% (AAS)
SMILES string
O.O.Cl[Pt]Cl.c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3.2ClH.2H2O.Pt/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13;;;;;/h1-11H;2*1H;2*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
WEBUYGBVKZYTMT-UHFFFAOYSA-L
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?