Przejdź do
26430
Chlortetracycline hydrochloride
BioReagent, suitable for fluorescence, from Streptomyces aureofaciens, ≥85.0% (HPLC)
Synonim(y):
7-Chlorotetracycline hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23ClN2O8 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
515.34
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-591-7
Beilstein/REAXYS Number:
3858364
MDL number:
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
Streptomyces aureofaciens
product line
BioReagent
assay
≥85.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
faintly yellow to yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
suitability
suitable for fluorescence
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
General description
Chemical structure: tetracycline
Application
Cell-permeable fluorescent probe for Ca2+ for measuring calcium flux in endoplasmic reticulum and other intracellular stores in situ.
Biochem/physiol Actions
Chlortetracycline is an antibiotic produced by some strains of Streptomyces aureofaciens.
Mode of Action: Inhibits protein synthesis (elongation) by preventing binding of aminoacyl-tRNA to the 30S subunit.
Antimicrobial spectrum: Gram-positive. Less active against Gram-negative bacteria than tetracycline.
Mode of Resistance: Loss of cell wall permeability.
Packaging
5 g, 25 g, 100g
Analysis Note
Recommended for fluorescent studies of calcium signaling in cells or tissues.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1520C2000000C4881
description
BioReagent, suitable for fluorescence, from Streptomyces aureofaciens, ≥85.0% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥91.0% dry basis (HPLC)
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
assay
≥85.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥91.0% dry basis (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlortetracycline hydrochloride
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)