Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-074-6
MDL number:
eCl@ss:
32160703
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
impurities
≤0.6% free creatine
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI key
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrate for the assay of creatine kinase.
Application
Sodium creatine phosphate dibasic tetrahydrate has been used:
- for Golgi disassembly and reassembly assay
- to regenerate ATP for fluorescence imaging
- for the preparation of protein synthesis master mix
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98.0% (NT) | description crystalline, >97% |
| assay ≥98.0% (NT) | assay >97% |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form crystalline |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| impurities ≤0.6% free creatine | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?