Przejdź do
28007
Crotonoyl coenzyme A trilithium salt
~90% (HPLC)
Synonim(y):
trans-2-Butenoyl coenzyme A trilithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H37Li3N7O17P3S
Masa cząsteczkowa:
853.41
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
~90% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
impurities
≤10% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].C\C=C\C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O17P3S.3Li/c1-4-5-16(34)53-9-8-27-15(33)6-7-28-23(37)20(36)25(2,3)11-46-52(43,44)49-51(41,42)45-10-14-19(48-50(38,39)40)18(35)24(47-14)32-13-31-17-21(26)29-12-30-22(17)32;;;/h4-5,12-14,18-20,24,35-36H,6-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3/b5-4+;;;/t14-,18-,19-,20+,24-;;;/m1.../s1
InChI key
LUYQFKSDLNQLEG-OUWZIDFPSA-K
Application
Crotonoyl coenzyme A (Crotonoyl -CoA) may be used in anti-tubercular and anti-malarial drug research as a substrate to help identify and characterized enzymes such as Plasmodium falciparum enoyl-ACP reductase (PfENR) and other enoyl-CoA reductases that may be effective drug targets. Crotonoyl -CoA may be used as a substrate analogue for kinetic studies on β-hydroxyacyl-acyl carrier protein (ACP) dehydratase (FabZ).
Analysis Note
Oxidation-reduction of general acyl-CoA dehydrogenase by the butyryl-CoA/crotonyl-CoA couple ; Purification of rat liver microsomal trans-2-enoyl-CoA reductase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3019H2012M1762
description
~90% (HPLC)
description
≥93%
description
≥85%
description
≥90% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
assay
~90% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥85%
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤10% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)