Przejdź do
282200
Galangin
autophagy inducing flavonoid
Synonim(y):
3,5,7-Trihydroxyflavone, Norizalpinin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-960-4
Beilstein/REAXYS Number:
272179
MDL number:
824,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
yellow
mp
214-215 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
InChI key
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Galangin is a flavonoid isolated from members of the Zingiberaceae family, which are mainly used for herbal medicines.
Application
Galangin has been used:
  • as a test drug to test its ameliorative effect in a rodent model of cisplatin-induced nephrotoxicity
  • to test its effect on the differentiation of 3T3-L1 preadipocyte cells into adipocytes
  • as an internal standard in nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectroscopy
Biochem/physiol Actions
Galangin exhibits antioxidant, anti-apoptotic, anti-inflammatory and anti-obesity properties. In addition, it also possesses anti-genotoxic activity against environmental and dietary carcinogens. Galangin inhibits cancer growth by hindering cancer cell proliferation, induction of apoptosis and autophagy and inhibition of metastasis. Galangin also has an ability to inhibit CYP1A1 (Cytochrome P450, family 1, member A1) activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8950592342PHL80736
Galangin phyproof® Reference Substance
PHL89505
Galangin
Galangin analytical standard
Supelco
92342
Galangin
Astringin phyproof® Reference Substance
PHL80736
Astringin
description
autophagy inducing flavonoid
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
-
mp
214-215 °C (lit.)
mp
214-215 °C (lit.)
mp
214-215 °C (lit.)
mp
-
color
yellow
color
-
color
faint yellow to dark yellow
color
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA3(140), CYP1A2(1544)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Galangin
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)