Przejdź do
28221
Oxacillin sodium salt
815-950 μg/mg (Oxacillin)
Synonim(y):
Sodium 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl penicillin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
227,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
944,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N3NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
423.42
UNSPSC Code:
51283505
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-636-3
Beilstein/REAXYS Number:
4098179
MDL number:
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
concentration
815-950 μg/mg (Oxacillin)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)N[C@H]3C4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H19N3O5S.Na/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t13-,14+,17?;/m1./s1
InChI key
VDUVBBMAXXHEQP-ZTRPPZFVSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Oxacillin is used to study mechanisms of penicillinase resistance and antimicrobial susceptibility . It has been used to study autolysins
Biochem/physiol Actions
Oxacillin inhibits bacterial cell wall biosynthesis at the level of transpeptidation (PBP) of peptidoglycan. Used to study mechanisms of penicillinase resistance.
Packaging
1g, 5g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1481000PHR2488Y0000638
description
815-950 μg/mg (Oxacillin)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
solid
form
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
concentration
815-950 μg/mg (Oxacillin)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)