Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 819,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
819,00 zł
Quality Segment
assay
≥98.0% (RT)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCS
InChI
1S/C2H7NS/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
UFULAYFCSOUIOV-UHFFFAOYSA-N
Application
- in the preparation of cysteamine modified gold nanoparticles (AuNP)
- in the fabrication of SU-8 microrods, where in, the amine group of cysteamine reacts with the unreacted epoxide rings present on the surface of the particles, thereby opening it and forming a covalent bond
- to enhance in vitro development of porcine oocytes matured and fertilized in vitro
- in a study to demonstrate the depletion effect of cysteamine on cystinotic leucocyte granular fractions of cystine by disulphide interchange
- as a radioprotector
- to administer subcutaneously in rats to study its blocking effect on somatostatin secretion without modifying the pancreatic insulin or glucagon content
- as a scavenger in electrophoretic gels (acetic acid/urea gels)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (RT) | description ~95% | description BioXtra | description ≥97.0% (RT) |
| assay ≥98.0% (RT) | assay ~95% | assay 98.0-101.0% (redox titration) | assay ≥97.0% (RT) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?