Przejdź do
30079
Alcalase® CLEA
≥5 U/g
Synonim(y):
Protease from Bacillus licheniformis, cross-linked enzyme aggregate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Produkt 30079 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
specific activity
≥5 U/g
storage temp.
2-8°C
General description
Alcalase®, the commercial form of subtilisin, is obtained from Bacillus licheniformis. It is an endopeptidase produced through submerged fermentation. It is mainly used as a detergent additive. Alcalase has an esterase activity for peptide and amino acid esters.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which sets free 1 μmol folin-positive amino acids and peptides (as tyrosine) per minute at pH 8.0 and 37°C (casein as substrate)
Legal Information
Alcalase is a registered trademark of Novozymes Corp.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)