Przejdź do
3018
Transcreener® Test UDP2 FP
Synonim(y):
Test Transcreener
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3780,00 zł
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
dry ice
3780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Transcreener® UDP2 FP Assay to uniwersalny biochemiczny test HTS dla enzymów wytwarzających UDP, w tym glikozylotransferazy, galaktozylotransferazy, glukuronylotransferazy, N-acetyloglukozamylotransferazy, N-acetylogalaktozylotransferazy, ksylozylotransferazy oraz syntazy glikogenu, celulozy, laktozy i hialuronianu. Aktywność enzymu jest sygnalizowana spadkiem polaryzacji fluorescencji, gdy związany znacznik jest wypierany z przeciwciała Transcreener® UDP2. Test jest prosty, jednoetapowy, w formacie mieszania i odczytu, umożliwiający stosowanie niezmodyfikowanych natywnych stężeń substratu od 1 do 1000 μM. Test zapewnia doskonały sygnał przy niskiej konwersji substratu, z Z' =0,7 i =100 milipolaryzacyjnym przesunięciem (mP) w normalnych warunkach reakcji.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®.
Physical form
Zestaw z buforowanymi roztworami wodnymi
Preparation Note
3018-1K = 1000 testów, 384 dołki
3018-10K = 10 000 testów, 384 dołki
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
302230103015
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)