Przejdź do
3015
Transcreener® Test AMP2/GMP2 FP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3780,00 zł
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
22 670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
3780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Transcreener® AMP2/GMP2 FP Assay to uniwersalny biochemiczny test HTS dla enzymów wytwarzających AMP lub GMP, w tym ubikwitynę, SUMO, ligazy kwasów nukleinowych i białek, fosfodiesterazy (PDE) i syntetazy. Aktywność enzymu jest sygnalizowana spadkiem polaryzacji fluorescencji, gdy związany znacznik jest wypierany z przeciwciała Transcreener® AMP2/GMP2. Test jest prostym, jednoetapowym formatem mieszania i odczytu, umożliwiającym stosowanie niezmodyfikowanych natywnych stężeń substratu od 1 do 1000 μM. Test zapewnia doskonały sygnał przy niskiej konwersji substratu, z Z' =0,7 i =100 milipolaryzacyjnym przesunięciem (mP) w normalnych warunkach reakcji.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®.
Physical form
Zestaw z buforowanymi roztworami wodnymi
Preparation Note
3015-1K = 1000 testów, 384 dołki
3015-10K = 10 000 testów, 384 dołki
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
302030093022
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)