Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4350,00 zł |
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 26 190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
4350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Red Assay to kompetycyjny test immunologiczny dla enzymów wytwarzających AMP lub GMP z odczytem dalekiej czerwieni i czasowym rezonansem Förstera (TR-FRET). Test opiera się na wysoce specyficznym przeciwciele monoklonalnym, które rozpoznaje AMP lub GMP z ponad 1000-krotną selektywnością w stosunku do nukleotydów substratowych, w tym ATP, cAMP lub cGMP. Enzymy, które mogą być używane z testem obejmują ubikwitynę, SUMO, ligazy kwasów nukleinowych i białek, fosfodiesterazy (PDE) i syntetazy. Test Transcreener® został zaprojektowany specjalnie do badań przesiewowych o wysokiej przepustowości (HTS), z pojedynczym dodatkiem, formatem mieszania i odczytu. Oferuje stabilność odczynnika i kompatybilność z powszechnie stosowanymi wielomodowymi czytnikami płytek. Ogólny charakter platformy testowej Transcreener® HTS eliminuje opóźnienia związane z opracowywaniem testów dla nowych celów HTS i znacznie upraszcza profilowanie związków i inhibitorów w wielu rodzinach celów.
Test Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Red Assay zapewnia następujące korzyści:
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®
Test Transcreener® AMP2/GMP2 TR-FRET Red Assay zapewnia następujące korzyści:
- Dopasowanie do stężeń substratów w zakresie od 0,1 μM do 1000 μM.
- Doskonała jakość danych (Z' = 0,7) przy niskiej konwersji substratu (zazwyczaj 10-30%).
- Jedyna metoda testowa, która umożliwia wykrywanie niezmodyfikowanych AMP i GMP bez użycia enzymów sprzęgających.
- Przezwycięża potrzebę czasochłonnego, jednorazowego opracowywania testów dla poszczególnych członków rodziny enzymów transferu grupowego poprzez zastosowanie pojedynczego zestawu odczynników testowych, które wykrywają niezmienny produkt.
- Metoda detekcji z bramkowaniem czasowym w znacznym stopniu eliminuje zakłócenia, które mogą wynikać z szybkiej fluorescencji badanych związków.
- Znacznik dalekiej czerwieni dodatkowo minimalizuje zakłócenia powodowane przez związki fluorescencyjne i rozpraszanie światła.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®
Physical form
Zestaw z buforowanymi roztworami wodnymi
Preparation Note
3020-1K = 1000 testów, 384 dołki
3020-10K = 10 000 testów, 384 dołki
3020-10K = 10 000 testów, 384 dołki
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?