Przejdź do
3021
Transcreener® Test GDP TR-FRET
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
26 190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
26 190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Test Transcreener® GDP TR-FRET Red Assay jest konkurencyjnym testem immunologicznym na obecność GDP z odczytem dalekiej czerwieni i czasowym rezonansem Förstera (TR-FRET). Ponieważ jest wysoce selektywny dla GDP, test może być stosowany z dowolnym enzymem, który przekształca GTP w GDP, niezależnie od tego, jakie inne substraty są używane. Przykłady enzymów obejmują GTPazy i fukozylotransferazy. Test Transcreener® został zaprojektowany specjalnie do badań przesiewowych o wysokiej przepustowości (HTS), z formatem pojedynczego dodawania, mieszania i odczytu. Zapewnia stabilność odczynnika i kompatybilność z powszechnie stosowanymi wielomodowymi czytnikami płytek. Ogólny charakter platformy testowej Transcreener® HTS eliminuje opóźnienia związane z opracowywaniem testów dla nowych celów HTS i znacznie upraszcza profilowanie związków i inhibitorów w wielu rodzinach celów.
Test Transcreener® GDP TR-FRET Red Assay zapewnia następujące korzyści:
  • Obsługuje stężenia GTP w zakresie od 0,1 μM do 1000 μM.
  • Doskonała jakość danych (Z' = 0,7) przy niskiej konwersji substratu (zazwyczaj 10-30%).
  • Przezwycięża potrzebę czasochłonnego, jednorazowego opracowywania testów dla poszczególnych członków rodziny enzymów transferu grupowego poprzez zastosowanie pojedynczego zestawu odczynników testowych, które wykrywają niezmienny produkt.
  • Metoda detekcji z bramkowaniem czasowym w znacznym stopniu eliminuje zakłócenia, które mogą wynikać z szybkiej fluorescencji badanych związków.
  • Znacznik dalekiej czerwieni dodatkowo minimalizuje zakłócenia powodowane przez związki fluorescencyjne i rozpraszanie światła.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®
Physical form
Zestaw z buforowanymi roztworami wodnymi
Preparation Note
3021-1K = 1000 testów, 384 dołki
3021-10K = 10 000 testów, 384 dołki
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
300930143022
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)