Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 assays | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3890,00 zł |
10000 assays | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 22 670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
3890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócshipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Platforma Transcreener® HTS Assay eliminuje potrzebę czasochłonnego, jednorazowego opracowywania testów dla poszczególnych członków rodziny enzymów przenoszących grupy, wykorzystując pojedynczy zestaw odczynników testowych, które wykrywają niezmienny produkt. Ogólny charakter platformy Transcreener® HTS Assay eliminuje opóźnienia związane z opracowywaniem testów dla nowych celów HTS i znacznie upraszcza profilowanie związków i inhibitorów w wielu rodzinach docelowych.
Test Transcreener® GDP Assay jest dalekoczerwonym, konkurencyjnym testem polaryzacji fluorescencyjnej (FP) opartym na wykrywaniu GDP i dlatego jest kompatybilny z każdym enzymem wytwarzającym GDP, w tym GTPazami takimi jak CDC42. Test GDP Transcreener® jest prostym, jednoetapowym, jednorodnym testem wykrywania i jest niezwykle elastyczny w odniesieniu do stężenia GTP (od 1 do 1000 μM GTP). Test zapewnia doskonały sygnał przy niskiej konwersji substratu, z Z' = 0,7 i =85 przesunięciem polaryzacji (mP) przy 10% konwersji GTP przy użyciu 10 μM GTP.
Test Transcreener® GDP został opracowany w celu śledzenia postępu każdego enzymu wytwarzającego GDP. Mieszanina do wykrywania GDP Transcreener® zawiera znacznik GDP Alexa633 związany z przeciwciałem GDP. Znacznik jest wypierany przez GDP, niezmienny produkt wytwarzany podczas reakcji enzymatycznej. Wyparty znacznik swobodnie się obraca, co prowadzi do zmniejszenia polaryzacji fluorescencji. Dlatego produkcja GDP jest proporcjonalna do spadku polaryzacji. Test wykorzystuje znacznik w kolorze dalekiej czerwieni, aby zminimalizować zakłócenia ze strony związków fluorescencyjnych i rozpraszania światła.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®.
Test Transcreener® GDP Assay jest dalekoczerwonym, konkurencyjnym testem polaryzacji fluorescencyjnej (FP) opartym na wykrywaniu GDP i dlatego jest kompatybilny z każdym enzymem wytwarzającym GDP, w tym GTPazami takimi jak CDC42. Test GDP Transcreener® jest prostym, jednoetapowym, jednorodnym testem wykrywania i jest niezwykle elastyczny w odniesieniu do stężenia GTP (od 1 do 1000 μM GTP). Test zapewnia doskonały sygnał przy niskiej konwersji substratu, z Z' = 0,7 i =85 przesunięciem polaryzacji (mP) przy 10% konwersji GTP przy użyciu 10 μM GTP.
Test Transcreener® GDP został opracowany w celu śledzenia postępu każdego enzymu wytwarzającego GDP. Mieszanina do wykrywania GDP Transcreener® zawiera znacznik GDP Alexa633 związany z przeciwciałem GDP. Znacznik jest wypierany przez GDP, niezmienny produkt wytwarzany podczas reakcji enzymatycznej. Wyparty znacznik swobodnie się obraca, co prowadzi do zmniejszenia polaryzacji fluorescencji. Dlatego produkcja GDP jest proporcjonalna do spadku polaryzacji. Test wykorzystuje znacznik w kolorze dalekiej czerwieni, aby zminimalizować zakłócenia ze strony związków fluorescencyjnych i rozpraszania światła.
Wyświetl pełną listę produktów Transcreener®.
Physical form
Zestaw z buforowanymi roztworami wodnymi
Preparation Note
3009-1K = 1000 testów, 384 dołki
3009-10K = 10 000 testów, 384 dołki
3009-10K = 10 000 testów, 384 dołki
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?