Przejdź do
30395
(E)-β-Damascone
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.30
UNSPSC Code:
12164502
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
245-842-1
Beilstein/REAXYS Number:
2046078
MDL number:
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.498
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
InChI key
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM79172W32430055137
description
technical, ≥90% (GC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥95%, sum of isomers, FG
description
analytical standard
grade
technical
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
FG, Kosher, Halal, Fragrance grade
grade
analytical standard
assay
≥90% (GC)
assay
-
assay
≥95%
assay
≥90.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.498
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.490-1.500
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (E)-β-Damascone
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)