Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 591,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
591,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
technique(s)
protein detection: suitable
mp
137-140 °C
fluorescence
λex 335 nm; λem 518 nm in methanol, λex 338 nm; λem 500 nm (Reaction product)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
InChI key
MLEBFEHOJICQQS-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC) | description ≥97% (TLC) | description analytical standard | description ≥99.0% (AT) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 338 nm; λem 500 nm (Reaction product), λex 335 nm; λem 518 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥97% (TLC) | assay 96.5-103.5% (T), ≥96.5% (GC) | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dansylcadaverine
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?