Przejdź do
30434
Dansylhydrazine
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonim(y):
5-(Dimethylamino)-1-naphthalenesulfonic hydrazide, 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfono­hydra­zide, Dns-Hz
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
368,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4240,00 zł
3604,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC10H6SO2NHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.33
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-337-7
Beilstein/REAXYS Number:
2868662
MDL number:
368,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC)
mp
126-130 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble
fluorescence
λex 340 nm; λem 525 nm in ethanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-15(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)18(16,17)14-13/h3-8,14H,13H2,1-2H3
InChI key
KPQYDVAFRDWIBW-UHFFFAOYSA-N
Application
Dansylhydrazine (DH) is widely used as a fluorometric reagent for carbonyl compounds. Dansylated carbonyl molecules can be separated and identified by analytical techniques.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescent marker for carbonyl compounds
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dansylhydrazine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)