Przejdź do
30574
Atto 488-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32049090
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV absorption
λ: 502.0-508.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 488 biotin is suitable for fluorescence labeling of avidin/streptavidin conjugated molecules.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
410517441728923
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, ≥90% (HPLC), suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
UV absorption
λ: 502.0-508.0 nm Amax
UV absorption
λ: 501-507 nm Amax
UV absorption
λ: 502-508 nm Amax
UV absorption
λ: 553-559 nm Amax
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What linker molecule is used between the biotin and the atto 488 dye? Where can I see a skeleton structure of the product? The structure on the data sheet is incomplete, it only shows the structure of the dye.
    1 answer
    1. Please see the complete structure below:
      Helpful?