Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2600,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
mol wt
Mw 858 g/mol
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV absorption
λ: 502-508 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
find more information here
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BioReagent, ≥90% (HPLC), suitable for fluorescence | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC) | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC) |
| suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence | suitability suitable for fluorescence |
| form solid | form solid | form - | form - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?