Przejdź do
31589
Diethanolamine
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Synonim(y):
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
879,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HN(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-868-0
Beilstein/REAXYS Number:
605315
MDL number:
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.98 atm ( 100 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid, viscous liquid
autoignition temp.
689 °F
expl. lim.
10.6 %
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
pH
11.0-12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
carbonate (CO32-): ≤2000 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
OCCNCCO
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04, λ: 280 nm Amax: 0.02
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI key
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Component in diethanolamine-hydrochloric acid buffer (pH 7.80 - 9.90); Improved chemiluminescent detection of alkaline phosphatase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1695731590398179
description
BioUltra, ≥99.5% (GC)
description
analytical standard
description
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
description
ACS reagent, ≥98.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5%
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid, viscous liquid
form
-
form
liquid, viscous liquid
form
solid or liquid
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 105 g/L at 20 °C
pH
11.0-12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethanolamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney,Liver,Blood
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)