Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H3-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
EC Number:
218-131-9
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Beilstein/REAXYS Number:
958430
MDL number:
Colour Index Number:
11920
Produkt 31748 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
mp
143-146 °C (lit.)
λmax
≤388 nm (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
InChI key
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan Orange G
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?