Przejdź do
31755
7-(Diethylamino)coumarin-3-carbonyl azide
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.29
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
product line
BioReagent
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
fluorescence
λex 390 nm; λem 478 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)C(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H14N4O3/c1-3-18(4-2)10-6-5-9-7-11(13(19)16-17-15)14(20)21-12(9)8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
FJIQMYGHCNXCHE-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluorescent labeling of 2-dodecylcyclobutanone
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)