Przejdź do
32319
Diethylenetriaminepentaacetic acid
≥99.0% (KT), suitable for suitability for complexometry
Synonim(y):
(Carboxymethylimino)bis(ethylenenitrilo)tetraacetic acid, N,N-Bis(2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl)glycine, DETAPAC, DTPA, Penta(carboxymethyl)diethylenetriamine, Pentetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(HOOCCH2)2NCH2CH2]2NCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.35
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
EC Number:
200-652-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1810219
eCl@ss:
32120505
374,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diethylenetriaminepentaacetic acid, suitable for suitability for complexometry, ≥99.0%
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT), ≥99.0%
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20°C, HV
mp
219-220 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for suitability for complexometry
functional group
amine, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Titration Center to learn more.
Application
  • Grafting nanocellulose with diethylenetriaminepentaacetic acid: Development of a novel paper additive for enhancing recycled OCC pulp fibers by functionalizing nanocellulose with DTPA (Li et al., 2022).
  • Controlling multivalency and multimodality: Study on up to pentamodal dendritic platforms based on DTPA cores, illustrating DTPA′s role in multivalency and drug delivery systems (Pulido et al., 2014).
  • Adsorption of Hg (II) ions by DTPA-modified cellulose: Exploration of a DTPA-modified cellulose adsorbent for removing mercury ions from aqueous solutions (Li et al., 2019).
  • DTPA-functionalized multi-walled carbon nanotubes/titanium oxide-PVDF nanofiber membrane: Study on the effective separation of oil/water mixtures using a DTPA-functionalized membrane (Venkatesh et al., 2021).
Other Notes
Complexing agent for the chelation of iron in solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6518D1133PHR2645
description
suitable for suitability for complexometry, ≥99.0%
description
≥99% (titration)
description
≥98% (titration)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥99.0%, ≥99.0% (KT)
assay
≥99% (titration)
assay
≥98% (titration)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
mp
219-220 °C (lit.)
mp
219-220 °C (lit.)
mp
219-220 °C (lit.)
mp
219-220 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
loss
≤0.1% loss on drying, 20°C, HV
loss
-
loss
-
loss
-
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylenetriaminepentaacetic acid
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Narządy docelowe
Respiratory Tract
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-43-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?