Przejdź do
32857
Wright Stain solution
according to Wright
Synonim(y):
Eosin Methylene blue solution according to Wright, Wright’s eosin methylene blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
407,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
407,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
quality
according to Wright
impurities
methanol
density
0.8 g/cm3
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
General description
Wright′s stain solution is commercially available and is generally used in hematology. The procedure of making it includes heating methylene blue with sodium bicarbonate, followed by combining the mixture with eosin. It is an alkaline solution; hence its concentration is continuously changing, owing to the progressive oxidizing action of the alkali, therefore Giemsa′s stain is added to preserve the azurophilic properties of the polychrome dyes.
Application
Wright stain solution was used during the exudate analysis of white blood cell concentration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W062586137545252
description
according to Wright
description
suitable for blood stain
description
certified by the BSC
description
BioReagent, suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
liquid
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.8 g/cm3
density
-
density
-
density
-
impurities
methanol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wright Stain solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can this stain be used for analysis of WBC in bronchoalveolar lavage fluid? And what protocol to use for that? 
    1 answer
    1. This product is not specifically tested for use in this application. It would be up to the end user to determine suitability. Below find a link to a reference that may be helpful, as well as a link to the general protocol for this product.
      Wright Stain in BAL:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4019586/
      Wright Stain Protocol
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/236/081/ws.pdf